Z381845
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless
polypropylene
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 200 ea (Bag)
Hersteller/Markenname
Sorenson 1511
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Allgemeine Beschreibung
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Anwendung
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)