Merck
AXYEV100R
Pipettenspitzen für das Tecan® EVO/Caliper Zephyr® System für die automatisierte Handhabung von Flüssigkeiten
racked, capacity 100 μL, pkg of 5x960tips/cs, clear
Synonym(e):
pipet tips
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.02
Kapazität:
100 μL
Sterilität:
non-sterile
Leistungsmerkmale:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Verpackung:
pkg of 5x960tips/cs
Hersteller/Markenname:
Axygen Inc EV-100-R
Corning
Materialien
clear
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
Hersteller/Markenname
Axygen Inc EV-100-R
Corning
Verpackung
pkg of 5x960tips/cs
Kapazität
100 μL
Farbe
clear
Sonstige Hinweise
Browse all pipette tips
Rechtliche Hinweise
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
Zephyr is a registered trademark of Caliper Life Sciences, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)