Wichtige Dokumente
92396
Fluorescein di-(β-D-Glucopyranosid)
Synonym(e):
FDGlu
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥85.0% (HPLC)
Form
solid
Fluoreszenz
λex 490 nm; λem 514 nm±10 nm in H2O
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3c(Oc4cc(O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)ccc4C36OC(=O)c7ccccc67)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C32H32O15/c33-11-21-23(35)25(37)27(39)30(45-21)42-13-5-7-17-19(9-13)44-20-10-14(43-31-28(40)26(38)24(36)22(12-34)46-31)6-8-18(20)32(17)16-4-2-1-3-15(16)29(41)47-32/h1-10,21-28,30-31,33-40H,11-12H2/t21-,22-,23-,24-,25+,26+,27-,28-,30-,31-/m1/s1
InChIKey
ZTOBILYWTYHOJB-LWXMCBIJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?