D201863
1,4-Dioxan
ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
356 °F
Enthält
≤25 ppm BHT as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
pH-Wert
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To synthesize 1,3-diamines and amino alcohols via 2-azaallyl anion benzylic ring-opening of aziridines.
- In the RAFT polymerization of acryclic acid.
- In the synthesis of cross-linked triblock copolymer hydrogels.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup