Wichtige Dokumente
33147
1,4-Dioxan
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
356 °F
Enthält
~25 mg/L 2,6-di-tert.-butyl-4-methylphenol as stabilizer
Expl.-Gr.
22 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% acetaldehyde
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.05% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.4210-1.4240
n20/D 1.422 (lit.)
pH-Wert
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Übergangstemp.
solidification point ≤11 °C
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?