C5510
Aktivkohle
acid-washed with phosphoric and sulfuric acids
Synonym(e):
Aktivkohle
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
842 °F
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Widerstandsfähigkeit
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Verunreinigungen
≤1.0% acid solubles
≤10% moisture content
mp (Schmelzpunkt)
3550 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[C]
InChI
1S/C
InChIKey
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable