Wichtige Dokumente
71608
Natriumhexanitrocobaltat(III)
puriss. p.a., for the determination of K, ACS reagent
Synonym(e):
Natriumcobaltnitrit, Natriumhexanitritcobaltat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
for the determination of K
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Eignung
in accordance for determination of potassium
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
InChIKey
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable