Wichtige Dokumente
480967
Natriummolybdat Dihydrat
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Molybdänsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
pH-Wert
7-10.5 (25 °C, 5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
100 °C (dec.) (lit.)
Dichte
2.37 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.015%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
NH4+: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mo.2Na.2H2O.4O/h;;;2*1H2;;;;/q;2*+1;;;;;2*-1
InChIKey
FDEIWTXVNPKYDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Prepare the modified Luria broth for growing Methylobacterium extorquens AM1 cells.
- Prepare shuttle-like barium molybdate (BaMoO4) microstructures under microwave conditions.
- Synthesize nickel-molybdenum-zinc (NiMoZn) electrode.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?