Wichtige Dokumente
223336
Natriumwolframat Dihydrat
ACS reagent, ≥99%
Synonym(e):
Wolframsäure Natriumsalz Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: tungsten
Verunreinigungen
≤0.01% insolubles
≤0.02 meq/g Titr. free base
pH-Wert
9-11.5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
698 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Mo: ≤0.001%
heavy metals and iron (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
O.O.[Na+].[Na+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.2H2O.4O.W/h;;2*1H2;;;;;/q2*+1;;;;;2*-1;
InChIKey
WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a derivatization reagent for the determination of hydrogen peroxide by a fluorimetric method.
- Synthesis of N-hydroxy-desferrioxamine B, a metabolite of the microbial product desferrioxamine B.
- Preparation of highly crystalline CaMoO4, SrMoO4, CaWO4 and SrWO4 nanoparticles.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?