Wichtige Dokumente
411515
Lithiumbromid -Lösung
54 wt. % in H2O
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Form
liquid
Konzentration
49.0-59.0% (silver nitrate titration)
54 wt. % in H2O
Dichte
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)