Merck
34873
Sigma-Aldrich
Heptan
greener alternative
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.20
Beilstein:
1730763
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Assay:
≥99%
Methode(n):
HPLC: suitable
bp:
98 °C (lit.)
Dampfdruck:
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
433 °F
Aufgereinigt durch
filtration through 0.2μm
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm
≤1 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm
Abdampfrückstand
≤0.0003%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
UV-Absorption
λ: 200 nm Amax: ≤0.70
λ: 210 nm Amax: ≤0.40
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 245 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Heptan ist ein unter ökologischen Gesichtspunkten vorzuziehendes Lösungsmittel und zur chromatographischen Reinigung eine umweltfreundlichere Alternative als Hexan; daher wurde es verbessert, um dem Grundsatz „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“ zu entsprechen. Weitere Informationen finden sie hier.
Tools und Techniken für die Lösungsmittelauswahl: Leitfäden zur Auswahl umweltfreundlicher Lösungsmittel.
Heptan (n-Heptan) ist ein linearer Kohlenwasserstoff. Seine Cetanzahl liegt Berichten zufolge bei 56.
Anwendung
Heptan (n-Heptan) kann zur Herstellung von Lösungsmittelmischungen für die Aufreinigung von N-Acylpyrrolidin-Derivaten von Fettsäuremethylestern (FAMEs) mittels TLC (Dünnschichtchromatographie) verwendet werden.
Umweltfreundlichere Alternativen zu Hexan in HPLC.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Umweltfreundlichere Alternative zu Hexan
Sonstige Hinweise
Wichtiger Hinweis
Die Artikelnummer 34873-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34873-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Bacterial phospholipid molecular species analysis by ion-pair reversed-phase HPLC/ESI/MS.
Mazzella N, et al.
Journal of Lipid Research, 45(7), 1355-1363 (2004)
A comprehensive modeling study of n-heptane oxidation.
Curran HJ, et al.
Combustion and Flame, 114(1), 149-177 (1998)
Arun K Kota et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(43), 5838-5843 (2012-08-30)
Hierarchically structured, superoleophobic surfaces are demonstrated that display one of the lowest contact angle hysteresis values ever reported - even with extremely low-surface-tension liquids such as n-heptane. Consequently, these surfaces allow, for the first time, even ≈2 μL n-heptane droplets
Bing Chen et al.
Journal of hazardous materials, 188(1-3), 369-374 (2011-02-26)
The influence of the initial fuel temperature on the burning behavior of n-heptane pool fire was experimentally studied at the State Key Laboratory of Fire Science (SKLFS) large test hall. Circular pool fires with diameters of 100mm, 141 mm, and
S Monadjemi et al.
Environmental science & technology, 45(22), 9582-9589 (2011-09-29)
Photodegradation is seldom considered at the surface of vegetation after crop spraying. Chlorothalonil, a broad-spectrum foliar fungicide with a very widespread use worldwide, was considered. To represent the waxy upper layer of leaves, tests were performed within thin paraffin wax