5.89577
Heptan
99%, anhydrous
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
433 °F
Expl.-Gr.
7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−91 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChIKey
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
greener alternative product
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
24.8 °F
Flammpunkt (°C)
-4 °C