334278
Molekularsiebe, 3 Å
pellets, 3.2 mm
Synonym(e):
Molekularsieb UOP Typ 3Å
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
NB.24
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?