334316
Molekularsiebe, 5 Å
pellets, 1.6 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
eCl@ss:
32110204
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Form
pellets
Partikelgröße
1.6 mm
Porengröße
5 Å
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?