Wichtige Dokumente
32291
2,2,4-Trimethylpentan
puriss. p.a., ≥99.5% (GC)
Synonym(e):
Isooctan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Dampfdruck
41 mmHg ( 21 °C)
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
745 °F
Expl.-Gr.
6 %
Methode(n)
GC/GC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0005% free acid (as CH3COOH)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.005% S-compounds (as S)
≤0.01% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.391 (lit.)
n20/D 1.3915-1.3925
bp
98-99 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−107 °C (lit.)
Dichte
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChIKey
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
The article number 32291-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 32291-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
10.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?