Merck
320315
Sigma-Aldrich
Hexan, Isomerengemisch
≥98.5%, ACS reagent
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.06
Qualität:
ACS reagent
Assay:
≥98.5%
bp:
68-70 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Hexan, Isomerengemisch, ACS reagent, ≥98.5%
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Beschreibung
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Verunreinigungen
Thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
0.672 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Enthält Thiophen
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)
Ali Mohraz et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(12), 5298-5306 (2005-06-01)
The development of model materials and image processing methods to directly visualize and quantify colloidal rod assembly by means of confocal laser scanning microscopy (CLSM) is reported. Monodisperse fluorescent colloidal rods are prepared by the uniaxial extensional deformation of sterically