Wichtige Dokumente
156175
Hexan, Isomerengemisch
≥98.5%, ACS spectrophotometric grade, suitable for UV/Vis spectroscopy
Synonym(e):
Isohexan
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Hexan, Isomerengemisch, ACS spectrophotometric grade, ≥98.5%
Qualität
ACS spectrophotometric grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Beschreibung
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Assay
≥98.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
437 °F
Expl.-Gr.
7.5 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
≤0.02% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 195 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-9.4 °F
Flammpunkt (°C)
-23 °C