Wichtige Dokumente
31642
Hydrogen peroxide solution
30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Synonym(e):
Wasserstoffperoxid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Wasserstoffperoxid-Lösung, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agentur
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualität
puriss. p.a.
stabilized
Assay
30% (w/w)
Form
liquid
Haltbarkeit
Shelf life is limited.
Verunreinigungen
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titratable acid (as H2SO4)
Glührückstand
≤0.002%
Dichte
1.11 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES String
OO
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Vorsicht
Sonstige Hinweise
The article number 31642-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 31642-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?