Merck
216763
Sigma-Aldrich
Wasserstoffperoxid -Lösung
greener alternative
contains inhibitor, 30 wt. % in H2O, ACS reagent
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
H2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
34.01
Beilstein:
3587191
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352304
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
stabilized
Qualitätsniveau
Dampfdichte
1 (vs air)
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Assay
29.0-32.0% (ACS specification)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
30 wt. % in H2O
Verunreinigungen
≤0.0006 meq/g Titr. acid
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
pH-Wert
3-4 (30% in hydrogen peroxide)
pKa (25 °C)
11.6
Dichte
1.11 g/cm3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤2 ppm
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Kationenspuren
Fe: ≤0.5 ppm
NH4+: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wasserstoffperoxid-Lösung wird oft als Bleichmittel eingesetzt. Sie weist bakterizide und sporizide Eigenschaften auf. H2O2 ist eine Form von reaktivem Sauerstoff, der als Reaktionsprodukt aus verschiedenen aeroben metabolischen Prozessen entsteht. Es wird die Ultra-Spuren-Quantifizierung dieses Stoffs im Konzentrationsbereich von 10-11mol/ml mithilfe einer fluorometrischen Methode beschrieben.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Katalyse verbessert. Weitere Informationen finden Sie hier.
Anwendung
Darüber hinaus wird die Wasserstoffperoxid-Lösung zur Herstellung von ′Piranha′ verwendet, einem Schwefelsäure/Wasserstoffperoxid-Gemisch zur Reinigung von Siliziumscheiben, die bei Chips für die Massenspektrometrie mit Nanostruktur-Initiatoren (NIMS) eingesetzt werden.
Kann als Oxidationsmittel für Folgendes verwendet werden:
  • Epoxidierung von terminalen Olefinen unter halogenidfreien Bedingungen.
  • Oxidation von Cyclohexen in Adipinsäure unter halogenidfreien Bedingungen und ohne organische Lösungsmittel.
Umweltfreundlicheres Oxidationsmittel wird zur Bromierung von 1,3-Dicarbonyl-Verbindungen, Bildung von Amidbindungen aus Aminen und Aldehyden, Halogenierung von aromatischen Verbindungen und Dethioacetalisierung verwendet.
Hochselektive oxidative Monochlorierung zum Synthetisieren organischer Zwischenprodukte: 2-Chlortoluol, 2-Chloranilin, 2-Chlorphenol und 2-Chloro-4-methylphenol
Wasserstoffperoxid-Lösung wird bei Immunblotting-Protokollen verwendet.
Sonstige Hinweise
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vapor-phase hydrogen peroxide as a surface decontaminant and sterilant.
Klapes NA and Vesley D. O. N. A. L. D.
Applied and Environmental Microbiology, 56(2), 503-506 (1990)
Dolores D Mruk et al.
Spermatogenesis, 1(2), 121-122 (2012-02-10)
Immunoblotting is an analytical technique used by many laboratories to study protein expression. It involves electrophoretic separation of proteins by sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE), immobilization of these proteins onto a membrane of either nitrocellulose or polyvinylidene difluoride
Changes in bovine enamel after treatment with a 30% hydrogen peroxide bleaching agent.
Hyun-Jin P, et al.
Dental Materials Journal, 23(4), 517-521 (2004)
A "green" route to adipic acid: Direct oxidation of cyclohexenes with 30 percent hydrogen peroxide.
Sato K, et al.
Science, 281(5383), 1646-1647 (1998)
Nanostructure-initiator mass spectrometry: a protocol for preparing and applying NIMS surfaces for high-sensitivity mass analysis.
Woo HK, et al.
Nature Protocols, 3(8), 1341-1349 (2008)