Wichtige Dokumente
31627
Kohlenstoffdisulfid
suitable for IR spectroscopy, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9% (GC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdichte
2.67 (vs air)
Dampfdruck
5.83 psi
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
212 °F
Expl.-Gr.
50 %
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0001% H2S + foreign org. S-comp.
≤0.001% benzene
≤0.001% non-volatile matter
≤0.01% water (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−112-−111 °C (lit.)
Dichte
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤2.5 mg/kg
sulfite (SO32-): ≤10 mg/kg
SMILES String
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChIKey
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?