Wichtige Dokumente
31606
Cer(IV)-sulfat Tetrahydrat
puriss. p.a., ≥98%
Synonym(e):
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
<0.01 hPa ( 50 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥98%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
Verunreinigungen
≤0.01% insoluble matter in dilute H2SO4
pH-Wert
~0.5 (20 °C, 207 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
SMILES String
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
InChIKey
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?