Wichtige Dokumente
221759
Ammoniumcer(IV)-sulfat Dihydrat
Synonym(e):
Cer(IV)-ammoniumsulfat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥94.0% (with KMnO4, redox titration)
Form
powder
Zusammensetzung
Ce(IV), ≥20%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cerium
mp (Schmelzpunkt)
130 °C (lit.)
SMILES String
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?