31443
Natriumnitrit
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Agentur
reag. Ph. Eur.
Dampfdruck
<0.0001 hPa ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
Selbstzündungstemp.
914 °F
Verunreinigungen
≤0.001% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
9
mp (Schmelzpunkt)
271 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤20 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
SMILES String
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
InChIKey
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable