Wichtige Dokumente
293245
1-Octanol
suitable for HPLC, ≥99%
Synonym(e):
Alkohol C-8, Caprylalkohol, Oktylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
HPLC grade
Dampfdichte
4.5 (vs air)
Dampfdruck
0.14 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
523 °F
Expl.-Gr.
8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.010% water
Abdampfrückstand
<0.004%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−15 °C (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 225 nm Amax: 0.50
λ: 235 nm Amax: 0.20
λ: 250 nm Amax: 0.05
λ: 300-400 nm Amax: 0.01
SMILES String
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
mouse ... Chrna1(11435)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
HPLC-grade 1-octanol is also suitable as a solvent/reagent for:
- Solubility studies of clofazimine in drug formulation
- Analysis of semi-volatile oxygenated compounds of pyrolysis bio oils by GC-MS
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
187.7 °F
Flammpunkt (°C)
86.5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis