Wichtige Dokumente
255580
Hydroxylamin -hydrochlorid
ACS reagent, 98.0%
Synonym(e):
Hydroxylammoniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.001 hPa ( 50 °C)
Assay
98.0%
Form
powder, crystals or chunks
Eignung der Reaktion
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Methode(n)
inhibition assay: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% S compounds
≤0.25 meq/g Titr. free acid
Glührückstand
≤0.05%
pH-Wert
2.5-3.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
155-157 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.67 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤5 ppm
NH4+:, passes test
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.NO
InChI
1S/ClH.H3NO/c;1-2/h1H;2H,1H2
InChIKey
WTDHULULXKLSOZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
spleen
Lagerklassenschlüssel
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?