Wichtige Dokumente
24194
Ethanol (denatured)
≥98% (GC), absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Ethanol, absolute, denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC), ≥98% (GC)
Dampfdichte
1.59 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
Qualität
absolute
denaturated with 0.5-1.5 Vol.% 2-butanone and approx. 0.001% Bitrex (GC)
Assay
≥98% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Haltbarkeit
~5 yr
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
Verfügbarkeit
available only in Switzerland
Verunreinigungen
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.2% water (Karl Fischer)
0.001% bitrex
0.5-1.5 % (v/v) methyl ethyl ketone (GC)
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
pH-Wert
7.0 (20 °C, 10 g/L)
bp
78 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−114 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble (completely)
Eignung
corresponds for identity
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Fußnote
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup