Wichtige Dokumente
233722
Natriumhexanitrocobaltat(III)
ACS reagent
Synonym(e):
Natriumcobaltnitrit, Natriumhexanitritcobaltat(III)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: cobalt
Verunreinigungen
≤0.02% insolubles
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
InChIKey
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?