Wichtige Dokumente
225673
Silbersulfat
ACS reagent, 99%
Synonym(e):
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Assay
99%
Form
lumps and powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: silver
Verunreinigungen
≤0.02% insoluble matter and silver chloride
≤0.03% not HCl pptd.
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Anionenspuren
nitrate (NO3-): ≤0.001%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
SMILES String
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- A catalyst for the sulfonation of waste-based polystyrene into polystyrene sulfonic acid.
- A chloride inhibitory agent in the determination of chemical oxygen demand (COD).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?