Wichtige Dokumente
220299
Eisen(II)-chlorid Tetrahydrat
ReagentPlus®, 98%
Synonym(e):
Eisenchlorür Tetrahydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent
Dampfdruck
10 mmHg ( 693 °C)
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
98%
Form
powder, crystals or chunks
pH-Wert
2.5 (20 °C, 100 g/L)
SMILES String
O.O.O.O.Cl[Fe]Cl
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChIKey
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?