Wichtige Dokumente
F2877
Eisen(III)-chlorid Hexahydrat
reagent grade, ≥98%, chunks
Synonym(e):
Eisenchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for SM 5210
Dampfdruck
1 mmHg ( 194 °C)
Assay
≥98%
Form
chunks
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
280-285 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
37 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChIKey
NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?