Merck
215236
Sigma-Aldrich
Schwefel
reagent grade, purified by sublimation, -100 mesh particle size, powder
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141912
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.55
Qualität
reagent grade
Dampfdichte
8.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 183.8 °C)
10 mmHg ( 246 °C)
Form
powder
Selbstzündungstemp.
450 °F
Aufgereinigt durch
sublimation
Widerstandsfähigkeit
2E23 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
-100 mesh
bp
444.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
112.8 °C (rhombic) (lit.)
117-120 °C (lit.)
119.0 °C (monoclinic) (lit.)
SMILES String
[S]
InChI
1S/S
InChIKey
NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Sulfur is a nonmetallic element that can be used in the preparation of many organosulfur compounds such as 3D sulfur-rich polymers. It can also be used as a mild oxidizing agent for dehydrogenation and Willgerodt reaction.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sulfur
Morrison J
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis (2001)
Electron microscopy study of CVT grown Fe-sulphides.
Zavasnik J and Recnik A.
Journal of Crystal Growth, 367, 18-23 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 199-199 (1994)