Wichtige Dokumente
12849
Kupfer(II)-sulfat Pentahydrat
puriss., suitable for, meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Synonym(e):
Schwefelsäure Kupfer(II)-salz (1:1) Pentahydrat, Vitriolblau
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
7.3 mmHg ( 25 °C)
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP,FCC
Assay
98.5-100.5% (USP)
Form
crystals
Verlust
35.0-36.5% loss on drying, 250 °C
pH-Wert
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
110 °C (dec.) (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤30 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: 4 ppm
Eignung
passes test for appearance of solution
suitable for
SMILES String
O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S.5H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChIKey
JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As catalyst for the acetylation of alcohols and phenols under solvent-free conditions.
- To compose the electrolyte for the electrodeposition of Cu-Zn-Sn precursors, required for the preparation of Cu2ZnSnS4 (CZTS) thin films.
- As catalyst for the dehydration of alcohols.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?