12354
Eisen(II)-sulfat Heptahydrat
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.5-104.5% (manganometric)
Synonym(e):
Vitriolgrün
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
14.6 mmHg ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss.
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC
Assay
99.5-104.5% (manganometric)
Form
crystals
Haltbarkeit
Shelf life is limited
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verunreinigungen
organic volatile impurities, complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.005% heavy metals (as Pb)
pH-Wert
3-4 (20 °C, 5%)
Dichte
1.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤2 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤30 mg/kg
Fe3+: ≤2000 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤1000 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
Eignung
complies for appearance of solution
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Verpackung
Vorsicht
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable