Wichtige Dokumente
1.03963
Eisen(II)sulfat-Heptahydrat
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Eisen(II)sulfat-Heptahydrat, Eisen
About This Item
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Beschreibung
cryst., EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,FCC
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
crystalline
solid
Wirksamkeit
319 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3-4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>60 °C (Elimination of water of crystallisation)
Dichte
1.89 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Fe+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChIKey
SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable