02858
Ethanol
purum, absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1, ≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Synonym(e):
Ethylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.59 (vs air)
1.59 (vs air)
Dampfdruck
44.6 mmHg ( 20 °C)
44.6 mmHg
Qualität
absolute
purum
absolute ethanol, denaturated with 1% cyclohexane, A15 CYCLO1
Assay
≥99.8% (based on denaturant-free substance)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
683 °F
Expl.-Gr.
19 %, 60 °F
19 %
Verunreinigungen
≤0.2% water
Brechungsindex
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
bp
78 °C (lit.)
78 °C
mp (Schmelzpunkt)
-114 °C
−114 °C (lit.)
Dichte
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Fußnote
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C