Z803197
Hellma® Makro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen, Standardzellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 117.100F-QS
Hellma
Parameter
200-2,500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
56 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3,500 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)