Merck
Z802549
Hellma® Ultra-Mikro-Küvetten für Fluoreszenzmessungen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x2 mm, chamber volume 100 μL
Synonym(e):
Ultra-Mikro-Fluoreszenzküvetten
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.32
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
3 windows
Hersteller/Markenname
Hellma 105.250-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Mittelöffnung H
15 mm
Kammervolumen
100 μL
Weglänge
10x2 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
mit PE-Stopfen, rechteckige Apertur 5 mm x 2 mm
Verpackung
Vertrieb in Packungen mit einer einzelnen Zelle (1 EA = 1 Zelle)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)