Y0001986
Zolmitriptan Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-4-({3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-1H-indol-5-yl}-methyl)-oxazolidin-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zolmitriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m1/s1
InChIKey
ULSDMUVEXKOYBU-CYBMUJFWSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)