Wichtige Dokumente
Y0001904
Lysophosphatidylcholin aus Eigelb
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Eigelb, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholin, L-α-Lysolecithin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lysophosphatidylcholine
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)