Y0001902
Amilorid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Amilorid -hydrochlorid Dihydrat, N-Amidino-3,5-diamino-6-chlorpyrazincarboxamid -hydrochlorid Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
amiloride
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N=C(N)N.O.O.[H+]
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
InChIKey
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)