Y0001643
Capecitabin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5′-Deoxy-5-fluor-cytidin, 4-Amino-1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluorpyrimidin-2(1H)-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
capecitabine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChIKey
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)