Y0001485
Rivastigmin für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Rivastigmin -tartrat (Salz), ENA-713, Ethylmethyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester, N-Ethyl-N-methyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester -tartrat, S-Rivastigmin -tartrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rivastigmine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChIKey
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)