Merck
Y0001124
Ethinylestradiol für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Ethinylestradiol, 17α-Ethinyl-1,3,5(10)-oestratrien-3,17β-diol, 19-Nor-1,3,5(10),17α-pregnatrien-20-in-3,17-diol, Ethinyloestradiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.40
Beilstein:
2419975
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ethinylestradiol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
182-183 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@@]3(O)C#C)[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24
InChI
1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
InChIKey
BFPYWIDHMRZLRN-SLHNCBLASA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Ethinylestradiol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
C Piérard-Franchimont et al.
Maturitas, 22(2), 151-154 (1995-09-01)
The effects of menopause and hormone replacement therapy (HRT) on the epidermis are largely unknown. The aim of this study was to model and measure the influence of estrogen-transdermal HRT on subtle physiological changes taking place in the epidermis during
Bernardine H Stegeman et al.
BMJ (Clinical research ed.), 347, f5298-f5298 (2013-09-14)
To provide a comprehensive overview of the risk of venous thrombosis in women using different combined oral contraceptives. Systematic review and network meta-analysis. PubMed, Embase, Web of Science, Cochrane, Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature, Academic Search Premier
Konrad F Koehler et al.
Endocrine reviews, 26(3), 465-478 (2005-04-29)
We have known for many years that estrogen is more than the female hormone. It is essential in the male gonads, and in both sexes, estrogen has functions in the skeleton and central nervous system, on behavior, and in the
Jie Han et al.
Water research, 47(7), 2273-2284 (2013-03-08)
This study demonstrates that ethinylestradiol (EE2), a priority estrogenic contaminant in water, can be rapidly and selectively removed from aqueous solutions using industrial-grade polyamide 612 (PA612) particles as adsorbents. Isothermal studies showed that nonporous low surface area (20 m(2) g(-1)) PA612 particles
A Frølich et al.
Bone, 11(6), 393-396 (1990-01-01)
An attempt was made to explain the bone-preserving effect of estrogen by analysis of estrogen receptors (OER) in the calcitonin-producing C-cells of the human thyroid gland. Thyroid tissue from twenty patients with benign hyperthyroidism and three patients with medullary thyroid