Merck
E1700000
Estron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,5-Estratrien-3-ol-17-on, 3-Hydroxy-1,3,5(10)-oestratrien-17-on, Folliculin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.37
Beilstein:
1915077
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
API-Familie
estrone
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
258-260 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1
InChIKey
DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Angaben zum Gen
human ... ESR1(2099)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Estrone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Shanshan Zhao et al.
Breast cancer research : BCR, 16(2), R30-R30 (2014-03-29)
Paradoxically, a breast cancer risk reduction with conjugated equine estrogens (CEE) and a risk elevation with CEE plus medroxyprogesterone acetate (CEE + MPA) were observed in the Women's Health Initiative (WHI) randomized controlled trials. The effects of hormone therapy on serum sex
Yoko Urata et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(4), 1583-1590 (2013-03-02)
Endometriosis is a chronic inflammatory disease in which immune response and production of estrogen in endometriotic tissues are involved in the development of the disease. Prostaglandin E2 (PGE2) stimulates aromatase (P450arom) expression in endometrioma stromal cells (ESCs) and increases the
Emma M Ferguson et al.
Water research, 47(4), 1604-1615 (2013-01-12)
Estuaries are often the final repositories for aquatic pollutants but how estuarine hydrology influences the availability of marine- and freshwater-derived pollutants is not well understood, particularly for micro-pollutants such as endocrine disrupting chemicals. To address this knowledge gap, this study
Juilee Rege et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(3), 1182-1188 (2013-02-07)
A broad analysis of adrenal gland-derived 19-carbon (C19) steroids has not been reported. This is the first study that uses liquid chromatography-tandem mass spectrometry to quantify 9 C19 steroids (androgens and their precursors), estrone, and estradiol in the adrenal vein
Sheikh O Jobe et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 61(2), 480-487 (2013-01-16)
Estrogens and estrogen metabolites have important functions in cardiovascular and other physiology, yet the patterns of estrogen synthesis, metabolism, and the individual plasma profile of estrogens and estrogen metabolites during human pregnancy as well as in preeclampsia remain undetermined. We