Wichtige Dokumente
Y0001033
Levodropropizin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Phenylpiperazin, N-Phenyldiethylendiamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
levodropropizine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.588 (lit.)
bp
286 °C (lit.)
Dichte
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN(CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-4-10(5-3-1)12-8-6-11-7-9-12/h1-5,11H,6-9H2
InChIKey
YZTJYBJCZXZGCT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
284.0 °F
Flammpunkt (°C)
140 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)