Y0000801
Valaciclovir-hydrochlorid (wasserfrei)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Acetyl-2-[(2,6-dichlorphenyl)-amino]-4,5-dihydro-1H-imidazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clonidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C16H15ClN2O3S/c17-14-10-12(23(18,21)22)6-7-15(14)19-9-8-13(16(19)20)11-4-2-1-3-5-11/h1-7,10,13H,8-9H2,(H2,18,21,22)
InChIKey
YSGUBGGKAMJBNI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)