Wichtige Dokumente
Y0000782
Fosfomycin-Calcium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fosfomycin Calciumsalz, Phosphomycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fosfomycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ca++].CC1OC1P([O-])([O-])=O
InChI
1S/C3H7O4P.Ca/c1-2-3(7-2)8(4,5)6;/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6);/q;+2/p-2
InChIKey
YMZJBJPWTXJQMR-UHFFFAOYSA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)