Y0000643
Glipizid Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Methyl-N-[2-(4-sulphamoylphenyl)-ethyl]-pyrazin-2-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glipizide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0000643 | 4061837569210 |
Y0000643-1EA |