Y0000606
Altizid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Althiazid, 6-Chlor-3,4-dihydro-3-([2-propenylthio-]methyl)-2H-1,2,4-benzothiadiazin-7-sulfonamid-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
altizide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NS(=O)(=O)c1cc2c(NC(CSCC=C)NS2(=O)=O)cc1Cl
InChI
1S/C11H14ClN3O4S3/c1-2-3-20-6-11-14-8-4-7(12)9(21(13,16)17)5-10(8)22(18,19)15-11/h2,4-5,11,14-15H,1,3,6H2,(H2,13,16,17)
InChIKey
VGLGVJVUHYTIIU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)