Y0000590
Vinpocetin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-(12RS,13aSR,13bSR)-13a-ethyl-12-hydroxy-2,3,5,6, 12,13,13a,13b-octahydro-1H-indolo[3,2,1-de]pyrido[3,2,1-ij][1,5]naphthyridin-12-carboxylat, (±)-Ethyl-14-epivincaminat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vinpocetine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)